Documents
MSCPNUV40
Millipore
Plaque de récupération de 96 puits
Clear, Non-Sterile, HTS, for UV analysis, Polypropylene, 40 plates
Synonyme(s) :
96-Well Storage Plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Technique(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Quelle que soit l'application sur laquelle vous travaillez, Millipore propose forcément une plaque qui répond à vos besoins spécifiques. Les plaques MultiScreen sont un outil particulièrement fiable, utilisé de longue date pour la recherche de nouveaux médicaments et en sciences de la vie.
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
 – Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
 - La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
 – Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
 – En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique classiques, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plaque de culture peut être utilisée pour divers tests cellulaires, notamment des criblages, des tests de toxicité et des tests de transport.
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Articles
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.