Merck
Passer à
MP0DMANSPH
Manifold Spool, 1 in. x 6.60 in. Length
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Date d'expédition estimée le25 septembre 2026DeMerck Life Science BV/SRL
967,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
967,00 €
Date d'expédition estimée le25 septembre 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
XX42T1906MP0DMANSPVNM0023
description
-
description
-
description
-
description
1/2 in. ID x 3/4 in OD
Quality Level
100
Quality Level
SP1
Quality Level
100
Quality Level
100