Principaux documents
MP0DDSPMAN2
Millipore
Manifold Millistak+® Pod
hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
1 EA
2 088,00 €
2 088,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Changer de vue
1 EA
2 088,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
2 088,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Caractéristiques
hydrophilic
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Entrée
sample type liquid
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany