Principaux documents
MIXU1000L102L
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
unjacketed with load cells
Synonyme(s) :
Mobius® 1000L mixer carrier, unjacketed with load cells
1 EA
71 777,00 €
71 777,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Changer de vue
1 EA
71 777,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
71 777,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
177.1 cm (69.7 in.)
Largeur
136.8 cm (53.9 in.)
Profondeur
124.5 cm (49 in.)
Poids
544 kg (1200 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.