Principaux documents
MIX0100LB05
Millipore
Ensemble d′accessoires de mélange à usage unique (bronze) pour agitateur Mobius® MIX100
5 EA
3 659,00 €
3 659,00 €
Date d'expédition estimée le08 août 2025Détails
Changer de vue
5 EA
3 659,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
3 659,00 €
Date d'expédition estimée le08 août 2025Détails
Matériaux
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Hauteur
66 cm (26 in.)
Largeur
50.8 cm (20 in.)
Profondeur
50.8 cm (20 in.)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.