Principaux documents
MISEPTC0N
Millipore
Contrôleur de pipette pour l'aliquotage MilliSentials
Synonyme(s) :
Contrôleur de pipette pour l'aliquotage
1 EACH
803,00 €
803,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
803,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121519
Nomenclature NACRES :
NB.01
803,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
L × l × H
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
Volume
0.5 - 5 mL
Poids
385 g
Alimentation par piles
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
Compatibilité
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Le contrôleur de pipette pour l'aliquotage MilliSentials combine en un seul et même dispositif la fonction d'aliquotage automatique d'une pipette à répétition avec les fonctions basiques d'un contrôleur de pipette classique. La fonction d'aliquotage permet aux utilisateurs de définir un volume d'aliquote compris entre 0,5 et 5,0 ml et de distribuer automatiquement des aliquotes précis en touchant simplement un bouton. L'appareil possède aussi des boutons d'aspiration et de distribution sensibles au toucher tout comme un contrôleur de pipette standard, et est compatible avec toutes les grandes marques de pipettes sérologiques d'un volume de 1 à 100 ml. Le contrôleur de pipette pour l'aliquotage MilliSentials combine le pipetage à répétition et le pipetage classique en un seul et même instrument facile à utiliser.
Accessoires inclus
  • Support de montage mural
  • Filtre de buse de 0,22 μm, remplaçable
  • Câble d'alimentation
Application
  • Culture de cellules
  • Distribution de milieux
  • Remplissage de plaques, tubes et flacons CryoVial
Caractéristiques et avantages
  • La fonctionnalité d'aliquotage intégrée distribue automatiquement des aliquotes précis de 0,5 à 5,0 ml en touchant simplement un bouton.
  • Les boutons d'aspiration et de distribution, sensibles au toucher, assurent un contrôle précis.
  • La structure ergonomique réduit la fatigue de la main.
Articles
Analysis of the speed, accuracy, and precision of various aliquoting pipette controllers.
Contenu apparenté
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the recommended filter type for filter replacement on this unit? can you please specify sizing dia, µm, etc
    1 answer
    1. The recommended replacement filter is product MISEMEMFR. The pore size is 0.22um. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/misememfr
      Helpful?
  2. Is 5.0ml the highest aliquot amount the pipet aid can do, is there another model with a higher amount?
    1 answer
    1. Yes, the maximum volume this unit is able to dispense is 5.0 mL. Unfortunately, there is no other MilliSentials products that are capable of dispensing larger volumes. There are Pipettors available from Eppendorf and Brand that do have higher volumes listed. Please see the links below to review these options:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/eppendorfrepeatere3e3x1234598765
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/br705200