Merck
Passer à
MISELLABSE
Système d′étiquetage pour laboratoire MilliSentials
Europe
Synonyme(s) :
Système d’étiquetage pour laboratoire
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 pkg
Date d'expédition estimée le10 août 2026DeMerck Life Science BV/SRL
3 140,00 €
A propos de cet article
NACRES:
IA.21
UNSPSC Code:
44102408
3 140,00 €
Date d'expédition estimée le10 août 2026Détails
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
General description
Autres remarques :
Pour les utilisateurs actuels des imprimantes ZD620 et ZD621 : Téléchargez ici la version actualisée du logiciel du Système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials (avec fonctions d'impression de codes-barres).
Le système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials constitue une solution complète d'étiquetage pour laboratoire avec des étiquettes de qualité laboratoire, une imprimante compacte compatible WIFI et un logiciel d'étiquetage personnalisé pour laboratoire. Les étiquettes de laboratoire peuvent résister à des températures comprises entre -196 °C (azote liquide) et 100 °C (eau bouillante) et offrent une résistance aux solvants chimiques puissants (notamment l'éthanol, le DMSO, le xylène). Les étiquettes ont également été conçues avec des perforations permettant qu'une taille convienne à une multitude de récipients de laboratoire, notamment des microtubes à centrifuger, des cryotubes, des boîtes de Petri, des plaques de culture cellulaire et des flacons de réactifs. Le logiciel personnalisé comporte des modèles d'étiquettes préconçues pour les récipients de laboratoire, permet d'enregistrer des étiquettes pour une impression répétée rapide et comporte une fonction de téléchargement de tableur pour imprimer des lots de grande taille. Le système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials offre une solution complète d'étiquetage spécialement conçue pour le laboratoire.
Propriétés-
1. Imprimante de laboratoire MilliSentials-
Largeur : 202 mm (8,0")
Hauteur : 192 mm (7,5")
Poids : 2,5 kg (5,5 lb)
Connexion / Communication : USB, F802.11ac WIFI, Bluetooth 4.1
Résolution : 300 dpi
Alimentation : auto-détectable (conforme PFC), 100-240 VAC, 50-60 Hz
Garantie : 3 ans
2. Étiquettes de laboratoire adaptables MilliSential-
Étiquette : étiquettes de laboratoire adaptables MilliSentials
Compatibilité avec les récipients : tubes de 0,5 ml, tubes de 0,6 ml, flacons pour HPLC, tubes de 1 ml, tubes de 2 ml, cryotubes, plaques, boîtes de Petri, tubes coniques de 15 ml, tubes coniques de 50 ml, tous les récipients de plus de 5 ml
Plage de température : entre -196 °C et 100 °C
Compatibilité chimique : eau, alcool isopropylique (≤95 %), éthanol (≤95 %), diméthylsulfoxyde (≤70 %), méthanol (≤95 %), acétonitrile (≤75 %), eau de javel (≤70 %), xylène (≤95 %), acétone (≤95 %)
3. Ruban pour imprimante de laboratoire MilliSentials-
Capacité du ruban : env. 6 400 étiquettes imprimées avec un rouleau de ruban
4. Logiciel du système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials - clé USB
Logiciel : logiciel du système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials
Compatibilité du logiciel : Microsoft Windows 10 OS, version 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, version 10.15.6
Application
Étiquetage d'échantillons de laboratoire
Other Notes
1. Imprimante de laboratoire MilliSentials
2. Étiquettes de laboratoire adaptables MilliSential -1 rouleau
3. Ruban pour imprimante de laboratoire MilliSentials - 1 rouleau
4. Logiciel du système d'étiquetage pour laboratoire MilliSentials - clé USB