Merck
Passer à
MIHTTP250
Microfil® avec ISOPORE
250 mL Funnel volume with ISOPORE polycarbonate membrane, white plain filter, pore size 0.4 μm, filter diam. 47 mm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
150 ea
Expédition prévue aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
571,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.4 μm pore size
Material:
plain filter, polycarbonate , polypropylene device, white filter
Capacity:
250 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
Microfil® with Isopore
571,00 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
plain filter, polycarbonate , polypropylene device, white filter
sterility
non-sterile
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
parameter
250 mL sample volume
capacity
250 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
250 mL
pore size
0.4 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs prêts à l′emploi Microfil de 250 ml avec système de filtration en polycarbonate à pores de 0,4 μm éliminent le besoin de nettoyer et de stériliser après chaque test, rendant ainsi l′équipement plus facile à manipuler et plus efficace pour les analyses microbiologiques en général. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d′assemblage) Contrairement aux supports filtres classiques, on élimine tout risque de défaut d′étanchéité entre la membrane et l′entonnoir et l′on obtient par conséquent des recouvrements de micro-organismes uniformes.
Application
Analyses microbiologiques en général
Ces filtres trouvent une application dans les domaines clinique, cosmétique, environnemental, alimentaire/des boissons et de contrôle qualité industriel, et dans l′industrie pharmaceutique. Analyses microbiologiques de l′eau, de l′eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MZGSWG101MIHCWG100MZAAWG101
capacity
250 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
100 mL
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
material
plain filter, polypropylene device, polycarbonate , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
pore size
0.4 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.7 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic