Documents
MCR4001FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® Pod
CR40, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.11 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
carbon (active)
cellulose
polypropylene
Niveau de qualité
Description
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
1300-1700 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
4.36-4.57 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
CR40
Description générale
Présentation du dispositif : Pod multicouche
Application
Le charbon actif est un agent de traitement très polyvalent qui présente une grande affinité et une grande capacité d'adsorption vis-à-vis des composés odorants et des corps colorés sur une large plage de poids moléculaires.
Caractéristiques
Grade du filtre : CR40
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 litres par pi2 (100 l/m2) de superficie de matériau filtrant.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 l/pi2 (100 l/m2) de superficie de matériau filtrant.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13