MAC142
Anti-Cas9 Antibody, N-terminal Antibody, clone 6H4 Antibody, S. aureus
clone 6H4, from mouse
Synonyme(s) :
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas-9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H4, monoclonal
Espèces réactives
Staphylococcus aureus, bacteria
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in transiently transfected U20S cells expressing SaCas9-T2A-GFP. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: 1-2 µg from a representative lot detected CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1 in SaCas9. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Qualité
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1