MAC132
Mouse Anti-Human IgA, Secretory Antibody, Clone 4G10.1
clone 4G10.1, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
4G10.1, monoclonal
Espèces réactives
human (IgA)
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualité
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable