MABX4030
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30
clone 30, from mouse
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
30, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... FABP1(2168)
Description générale
Application
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2