MABT887
Anti-PL Scramblase 1 Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from mouse
Synonyme(s) :
Phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Transplantability-associated protein 1, NOR1, TRA1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9A7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Plscr1(22038)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PL Scramblase 1 in 10 µg of mouse thymus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable