MABT827-AF488
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Dystrophin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6 (MANDYS106), monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMD(1756)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected dystrophin in human skeletal muscle tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable