MABT531
Anti-MMP-9 Antibody, clone 3D6.3
clone 3D6.3, from mouse
Synonyme(s) :
Matrix metalloproteinase-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
370,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
370,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MMP-9 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1