MABT399
Anti-CD36 Antibody, clone Long 6
clone Long 6, from mouse
Synonyme(s) :
Fatty acid translocase, FAT, Glycoprotein IIIb, GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein IV, GPIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Long 6, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD36(948)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Immunological Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD36 in CD36 transfected COS-7 cells (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD36 in 10 µg GM-CSF treated THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable