MABT336
Anti-TKS5 Antibody, clone 13H6.3
clone 13H6.3, from mouse
Synonyme(s) :
Adapter protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 multiple domains protein 1, Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains, SH3 and PX domain-containing protein 2A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13H6.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3PXD2A(9644)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TKS5 in 10 µg of SCC61 and SK-MEL28 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1