MABT196
Anticorps anti-endoplasmine (GRP94), clone 10C1.2
clone 10C1.2, from mouse
Synonyme(s) :
Endoplasmin, 94 kDa glucose-regulated protein, GRP-94, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, Tumor rejection antigen 1, gp96 homolog
421,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
About This Item
421,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C1.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90B1(7184)
Description générale
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Molécules d'adhésion (CAM)
Qualité
Analyse par western blotting : 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'endoplasmine GRP94 dans 10 µg de lysat de tissu pulmonaire humain.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable