MABT1565
Anti-Desmin Antibody, clone DE-U-10
Synonyme(s) :
CMD1I, CSM1, CSM2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DE-U-10, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 53.6 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
hamster, human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Porcine ... DES(396725)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmin in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Desmin in human skeletal muscle tissue extracts.
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmin in ELISA applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmin in Western Blotting applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmin in Immunofluorescence applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable