MABT1333
Anti-pan-Actin Antibody
mouse monoclonal, 2A3
Synonyme(s) :
Skeletal muscle alpha-actin, Smooth muscle alpha-actin, Cytoplasmic beta-actin, Cardiac muscle alpha-actin, Cytoplasmic gamma-actin, Smooth muscle gamma-actin
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-pan-Actin Antibody, clone 2A3, clone 2A3, from mouse
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, monkey, yeast, hamster, Drosophila, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Actins in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité