MABT110
Anti-Aggrecan (neoepitope) Antibody, clone BC-3
clone BC-3, from mouse
Synonyme(s) :
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BC-3, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis:1 µg/mL of this antibody detected Aggrecan neoepitope in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
SW1353 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable