MABS87
Anti-GPR177 Antibody, clone YJ5
clone YJ5, from mouse
Synonyme(s) :
Protein wntless homolog, Integral membrane protein GPR177, Protein evenness interrupted homolog, Putative NF-kappa-B-activating protein 373, WLS, EVI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
YJ5, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WLS(79971)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected GPR177 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable