MABS829
Anti-phospho-EGFR (Tyr1173) Antibody, clone 3E7.2
clone 3E7.2, from mouse
Synonyme(s) :
Epidermal growth factor receptor, EC: 2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB1, Receptor tyrosine protein kinase erbB-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1173)
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho-EGFR (Tyr1173) in 10 µg lysate from A431 cells treated with EGF.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1