MABS487
Anti-Modified Citrulline Antibody, clone C4
clone C4, from human(Recombinant)
Synonyme(s) :
citrulline, modified citrulline
Produits recommandés
Source biologique
human (Recombinant)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C4, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1λ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected Modified Citrulline in ELISA.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Modified Citrulline in 10 µg of treated cornified human cell lysate, using Anti-Human secondary antibody.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2