MABS449
Anti-Acylation Stimulating Protein Antibody, clone 4H3
clone 4H3, from mouse
Synonyme(s) :
Complement C3, C3adesArg, C3, PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C3(718)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected purified Acylation Stimulating Protein from transfected HEK293 cell.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1