MABS196
Anti-mTOR/FRAP Antibody, clone 22C2
clone 22C2, from mouse
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
381,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
About This Item
381,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22C2, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Rho30 cell extracts. (Hosoi, H., et al. (1998). Molecular Pharmacology. 54:815–824.)
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR/FRAP on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable