Documents
MABS132
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT1 (CT) Antibody, clone 5B12.3
clone 5B12.3, from mouse
Synonyme(s) :
Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1,erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B12.3, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A1(6513)
Description générale
GLUTs (Glucose transporters) are a family of integral membrane proteins that facilitative glucose uptake by cells. Ce sont des glycoprotéines membranaires intrinsèques impliquées dans le transport du glucose à l'intérieur de la plupart des cellules. Sept types de protéines de transport du glucose, dénommées GLUT 1 à 7, facilitent le passage du glucose à travers la membrane cellulaire. Le clonage moléculaire des transporteurs de glucose a permis d'identifier une famille de gènes étroitement liés qui codent pour au moins 7 protéines présentant un haut degré d'homologie en termes d'acides aminés (de 45 % à 65 %), et toutes dans la plage de poids moléculaire de 40 à 60 kDa. GLUT1 functions in constitutive or basal glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. It has two forms, a 55 kDa and a 45 kDa. The 55 kDa form of GLUT1 regulates import of glucose from blood to brain across the endothelial cells of the blood-brain barrier (BBB), whereas the 45 kDa form of GLUT1 predominantly regulates nonvascular glial glucose uptake.
Spécificité
This antibody recognizes GLUT1 at the C-terminus.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of human GLUT1.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
&
Analyse par immunohistochimie : A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GLUT1 in rat cerebellum and human cerebellum tissues.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
µµ
Description de la cible
~54 kDa (poids observé)
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Stanley Andrisse et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 314(4), E353-E365 (2018-01-20)
Hyperandrogenemia and hyperinsulinemia are believed to play prominent roles in polycystic ovarian syndrome (PCOS). We explored the effects of low-dose dihydrotestosterone (DHT), a model of PCOS, on insulin signaling in metabolic and reproductive tissues in a female mouse model. Insulin
Benjamin H Singer et al.
The Journal of comparative neurology, 514(6), 567-582 (2009-04-14)
Forebrain neurogenesis persists throughout life in the rodent subventricular zone (SVZ) and hippocampal dentate gyrus (DG). Several strategies have been employed to eliminate adult neurogenesis and thereby determine whether depleting adult-born neurons disrupts specific brain functions, but some approaches do
Majid Iqbal et al.
Endocrinology, 152(3), 1067-1079 (2011-01-18)
The early fetal brain is susceptible to teratogens in the maternal circulation, because brain microvessel expression of drug efflux transporter, P-glycoprotein (P-gp), is very low. However, there is a dramatic up-regulation of brain microvessel P-gp in late gestation. This study
Linn Stenfelt et al.
Transfusion, 59(3), 1108-1117 (2019-01-01)
The P1 antigen was first described in 1927 and belongs to the P1PK histo-blood group system, together with Pk and NOR. The A4GALT-encoded 4-α-galactosyltransferase synthesizes these antigens and has been considered to extend glycolipids exclusively. However, contradicting studies have been
Jiaming Zhou et al.
ASN neuro, 15, 17590914231151534-17590914231151534 (2023-02-18)
Retinitis pigmentosa (RP) is an inherited disorder that results in vision impairment but general and mutation-independent therapeutic strategies are not available. However, it is widely regarded that the cGMP system, including cGMP and its interactor cGMP-dependent protein kinase (PKG), acts