MABS1268
Anti-MCRS1 Antibody, clone DON193B/C9
clone DON193B/C9, from rat
Synonyme(s) :
Microspherule protein 1, 58 kDa microspherule protein, Cell cycle-regulated factor p78, INO80 complex subunit J, MCRS2
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DON193B/C9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCRS1(10445)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MCRS1 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash