MABS1246
Anti-BIG2 Antibody, clone 56
clone 56, from mouse
Synonyme(s) :
Brefeldin A-inhibited GEP 2, ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
56, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARFGEF2(10564)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected BIG2 in Immunoprecipitation applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected BIG2 in Immunocytochemistry applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BIG2 in Western Blotting applications (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected BIG2 in 10 µg of human brain tissue lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1