MABS1196
Anti-SENP1 Antibody, clone 8B6.1
culture supernatant, clone 8B6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Sentrin-specific protease 1, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SENP1(29843)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected SENP1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2