MABN866
Anti-Myocilin (NT) Antibody, clone 7.1
clone 7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Myocilin, Myocilin 55 kDa subunit, Trabecular meshwork-induced glucocorticoid response protein, Myocilin, N-terminal fragment, Myocilin 20 kDa N-terminal fragment
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYOC(4653)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in human trabecular tissue (Ezzat, M.K., et al. (2008). Exp. Eye Res. 87(4):376-384).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myocilin in aqueous humor (Zhao, Y., et al. (2013). Mol. Cell Biol. 33(21):4225-4240).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Myocilin in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable