MABN849
Anti-CaBP1 Antibody, clone 11E7.1
clone 11E7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Calcium-binding protein 1, CaBP1, Caldendrin
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11E7.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CABP1(9478)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CaBP1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable