MABN838
Anti-Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 Antibody, clone 8D7.1
clone 8D7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Retinal Dehydrogenase 1, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH1A1(216)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in human testis tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable