It would help prospective buyers if you included a list of research papers where this antibody has been used. For example:
Dart, A. E., Worth, D. C., Muir, G., Chandra, A., Morris, J. D., McKee, C., Verrill, C., Bryant, R. J. and Gordon-Weeks, P. R. (2017) The drebrin/EB3 pathway drives invasive activity in prostate cancer. Oncogene, 36, 4111-4123.
Trivedi, N., Stabley, D. R., Cain, B. et al. (2017) Drebrin-mediated microtubule-actomyosin coupling steers cerebellar granule neuron nucleokinesis and migration pathway selection. Nature Comms, 8, 14484.
Uddin, B., Partscht, P., Chen, N. P. et al. (2019) The human phosphatase CDC14A modulates primary cilium length by regulating centrosomal actin nucleation. EMBO reports, 20(1):e46544.
Poobalasingham, T., Bianco, F., Oozeer, F. and Gordon-Weeks, P. R. (2022) The drebrin/EB3 pathway regulates cytoskeletal dynamics to drive neuritogenesis in embryonic cortical neurons. J. Neurochem., 160, 185-202.
Chen, C., Chu, C. H., Chu, Y. et al. (2022) Neuronal paxillin and drebrin mediate BDNF-induced force transduction and growth cone turning in a soft-tissue-like environment. Cell Reports, 40, 111188.
MABN833
Anticorps anti-phospho Drebrin (Ser142), clone 3C14
clone 3C14, from mouse
Synonyme(s) :
Drebrin, Developmentally-regulated brain protein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C14, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer142)
Informations sur le gène
human ... DBN1(1627)
Description générale
Immunogène
Application
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 20 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-Drebrin (Ser142) dans des cellules HeLa et NIH/3T3.
Analyse par inhibition peptidique : une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-Drebrin (Ser142) dans 10 µg de lysat de tissu de cerveau néonatal de rat.
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la phospho-Drebrin (Ser142) dans une culture corticale embryonnaire de rat (Prof. Phillip R. Gordon-Weeks, King's College London).
Neurosciences
Signalisation du développement
Qualité
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho-Drebrin (Ser142) dans 10 µg de lysat de cellules SH-SY5Y.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable