Principaux documents
MABN778
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GR), clone 5A2
clone 5A2, 1 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
c9orf72
100 μG
443,00 €
443,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
443,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
443,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A2, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Les expansions à base de répétitions d'un hexanucléotide (GGGGCC) dans une région non codante de C9ORF72 constituent la principale cause génétique de démence frontotemporale (DFT ou FTD en anglais) et de sclérose latérale amyotrophique (SLA ou ALS en anglais) (pathologie dite c9FTD/ALS). La structure de ces répétitions de GGGGCC dans l'ARN rend ces transcrits sensibles à un mécanisme non conventionnel de traduction, la traduction RAN ("repeat-associated non-ATG-initiated" ou mécanisme de traduction indépendant d'un codon d'initiation ATG). La traduction du motif répétitif GGGGCC dans tous les cadres de lecture peut engendrer trois protéines à répétitions de dipeptides (DPR) : poly-(Gly-Ala), poly-(Gly-Pro) et poly-(Gly-Arg). Les protéines poly-GA et poly-GP sont extrêmement hydrophobes et peuvent former des agrégats intracellulaires.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine C9ORF72/C9RANT (poly-GR) et d'autres protéines contenant une séquence poly-GR, comme la protéine EBNA2 du virus d'Epstein-Barr.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à l'antigène nucléaire 2 du virus d'Epstein-Barr (ENBA2) contenant une séquence répétitive GR.
Épitope : poly-GR
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter des inclusions de poly-GR dans des tissus cérébraux de patients porteurs du gène C9orf72 présentant une expansion de l'hexanucléotide C9orf72 (Mori, K., et al. (2013). Science. 339(6125):1335-1338).
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la protéine C9ORF72/C9RANT (poly-GR) à l'aide de cet anticorps anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GR), clone 5A2, dont l'utilisation a été validée en western blotting et IHC.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par western blotting à l'aide de protéines de fusion comportant une étiquette GST et des répétitions 15 GA, GP ou GR, et à l'aide de GST seule sans aucune séquence répétitive.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,2 μg de cet anticorps a permis de détecter 10 μg de protéine recombinante GR-GST contenant 15 répétitions GR.
Description de la cible
Variable
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yu-Jen Chang et al.
Science advances, 10(8), eadj0347-eadj0347 (2024-02-23)
Hexanucleotide repeat expansion in C9ORF72 (C9) is the most prevalent mutation among amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients. The patients carry over ~30 to hundreds or thousands of repeats translated to dipeptide repeats (DPRs) where poly-glycine-arginine (GR) and poly-proline-arginine (PR) are
Jeannie Chew et al.
Molecular neurodegeneration, 14(1), 9-9 (2019-02-16)
A G4C2 hexanucleotide repeat expansion in the noncoding region of C9orf72 is the major genetic cause of frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis (c9FTD/ALS). Putative disease mechanisms underlying c9FTD/ALS include toxicity from sense G4C2 and antisense G2C4 repeat-containing RNA, and
Joni Vanneste et al.
Scientific reports, 9(1), 15728-15728 (2019-11-02)
Repeat expansions in the C9orf72 gene cause amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia characterized by dipeptide-repeat protein (DPR) inclusions. The toxicity associated with two of these DPRs, poly-GR and poly-PR, has been associated with nucleocytoplasmic transport. To investigate the causal
Amrutha Swaminathan et al.
Human molecular genetics, 27(10), 1754-1762 (2018-03-13)
Large expansions of hexanucleotide GGGGCC (G4C2) repeats (hundreds to thousands) in the first intron of the chromosome 9 open reading frame 72 (C9orf72) locus are the strongest known genetic factor associated with amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal lobar degeneration. Different
Alan S Premasiri et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 569661-569661 (2020-10-06)
Repeat expansion mutations in the C9ORF72 gene are the most common genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD). Repeat-associated non-AUG translation of this expansion produces dipeptide repeat proteins (DRPs). The arginine containing DRPs, polyGR and polyPR