MABN743
Anti-CALCRL Antibody, clone 9G2.1
Description générale
Linear peptide corresponding to human CALCRL.
Application
Analyse par western blotting :
A 1:50-250 dilution from a representative lot detected CALCRL in human lung and human heart tissue.
A 1:50-250 dilution from a representative lot detected CALCRL in human lung and human heart tissue.
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu pulmonaire humain.
Analyse par western blotting : 0.5 µg/mL of this antibody detected CALCRL in 10 µg of human lung tissue lysate.
Analyse par western blotting : 0.5 µg/mL of this antibody detected CALCRL in 10 µg of human lung tissue lysate.
Propriétés physiques
Poids réel (observé) : env. 55 kDa
Forme physique
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à une température comprise entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.