Principaux documents
MABN712
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CCL2, clone 2D8
clone 2D8, from mouse
Synonyme(s) :
C-C motif chemokine 2, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, Monocyte chemotactic protein 1, Monocyte secretory protein JE, Small-inducible cytokine A2
100 μL
459,00 €
459,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
459,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
459,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Espèces réactives
monkey, mouse, rat, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCL2(6347)
Catégories apparentées
Description générale
La protéine CCL2, ligand de chimiokine (motif C-C) 2, ou également appelée protéine chimiotactique monocytaire 1 (MCP-1), facteur chimiotactique et activateur des monocytes (MCAF), protéine chimioattractante monocytaire 1, protéine JE sécrétoire de monocytes, cytokine A2 inductible de petite taille, HC11, et chimiokine à motif C-C 2 est codée par le gène humain CCL2/MCP1/SCYA2. La CCL2 est une chimiokine produite par les cellules endothéliales. Elle attire les lymphocytes T mémoires, les monocytes, les cellules dendritiques et les basophiles (à l'exception des neutrophiles et des éosinophiles) vers les sites d'inflammation, que ce soit à la suite d'une recherche tissulaire ou d'une infection. La CCL2 renforce également l'activité antitumorale des monocytes. Étant chimiotactique pour les monocytes, la CCL2 a été impliquée dans des maladies inflammatoires caractérisées par la prolifération des monocytes, telles que le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et l'athérosclérose. La CCL2 est également une molécule bifonctionnelle : la molécule entière active les basophiles, tandis que la suppression de son extrémité N-terminale la transforme en un chimio-attractant exclusif pour les éosinophiles. La CCL2 est également exprimée sur les sites d'éruption dentaire et de dégradation osseuse. Elle est exprimée à la fois par les ostéoclastes et les ostéoblastes. La CCL2 est également exprimée dans les neurones, les astrocytes et les microglies où son rôle dans la neuroinflammation est établi. L'expression de la CCL2 dans les cellules gliales et les neurones augmente en cas d'épilepsie, d'ischémie cérébrale, de maladie d'Alzheimer, de lésions cérébrales et d'encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Enfin, la CCL2 est impliquée dans les complications vasculaires associées au diabète de type II et dans la production d'amyline contribuant à la résistance à l'insuline dans l'obésité, laquelle est également associée au diabète de type II. L'anticorps monoclonal de souris anti-CCL2 EMD-Millipore a été testé en western blotting sur des protéines recombinantes et des lysats cellulaires issus des lignées cellulaires A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 et COS7.
Immunogène
Fragment recombinant purifié de la protéine CCL2 humaine exprimée dans E. coli.
Application
Analyse par immunofluorescence : une dilution au 1/200-1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CCL2 dans des cellules HeLa.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/200-1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CCL2 dans des tissus hépatiques humains cancéreux.
Analyse par cytométrie en flux : une dilution au 1/200-1/400e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CCL2 dans des cellules A549.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détection de la protéine chimiotactique monocytaire à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris, anticorps anti-CCL2, clone 2D8, dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunofluorescence, immunohistochimie et cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 et COS-7.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500-1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine CCL2 dans les lysats de cellules A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 et COS-7
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 14 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié dans du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 0,5 % de stabilisateur de protéines.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules A549, HeLa, Raw264.7, L1210, C6 et COS-7
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lisha Luo et al.
Thoracic cancer, 13(6), 811-823 (2022-02-10)
Monocytes are involved in tumor growth and metastasis, but the distribution of monocyte phenotypes and their role in the development of malignant pleural effusion (MPE) remains unknown. A total of 94 MPE patients (76 diagnosed with adenocarcinoma lung cancer and
Milene Volpato et al.
Oncotarget, 7(19), 28139-28150 (2016-04-09)
The mechanism of the anti-colorectal cancer (CRC) activity of the omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid (EPA) is not understood. We tested the hypothesis that EPA reduces expression of chemokine C-C motif ligand 2 (CCL2), a pro-inflammatory chemokine with known roles
Xue Shi et al.
BMC neuroscience, 23(1), 20-20 (2022-04-01)
C-C motif chemokine ligand 2 (CCL2) is reported to be involved in the pathogenesis of various neurological and/or psychiatric diseases. Tissue or cellular expression of CCL2, in normal or pathological condition, may play an essential role in recruiting monocytes or
Aya Misawa et al.
Genes, 12(2) (2021-01-31)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are emerging as critical regulators of gene expression, which play fundamental roles in cancer development. In this study, we found that homeobox A11 antisense RNA (HOXA11-AS), a highly expressed lncRNA in cell lines derived from prostate
Anita Dittrich et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 45(2), 429-445 (2018-02-07)
Cardiovascular complications are common in astronauts returning from a prolonged spaceflight. These health problems might be driven by complex modulations of gene expression and protein synthesis in endothelial cells (ECs). Studies on the influence of microgravity on phenotype, growth pattern