MABN609
Anti-OCRL/INPP5b Antibody, clone N166A/26
clone N166A/26, from mouse
Synonyme(s) :
Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N166A/26, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OCRL(4952)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OCRL/INPP5b in COS cell lysates transiently transfected with GFP-tagged OCRL or RFP-tagged INPP5b, and demonstrated a loss of signal in COS cell lysates transiently transfected with untagged Kv2.1 plasmids (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected OCRL/INPP5b in human cerebellum and human cardiac myocytes.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OCRL/INPP5b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable