MABN52
Anti-REP-1 Antibody, clone 2F1
clone 2F1, from mouse
Synonyme(s) :
choroideremia (Rab escort protein 1), choroideremia, Choroideraemia protein, Rab escort protein 1, Rab geranylgeranyltransferase component A, TCD protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHM(1121)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable