Principaux documents
MABN486
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Co-Rest/RCOR1, clone K72/8
clone K72/8, from mouse
Synonyme(s) :
REST corepressor 1, Protein CoREST
100 μG
446,00 €
446,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
446,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
446,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K72/8, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCOR1(23186)
Description générale
Le corépresseur REST 1 (RCOR1 ou CoREST) est un élément essentiel du complexe de corépresseurs BHC qui inhibe la transcription des gènes neuronaux dans les cellules non neuronales en désacétylant et en déméthylant certains sites sur les histones, jouant ainsi le rôle de remodeleur de la chromatine. Le corépresseur RCOR1 stimule également l'activité déméthylase de la KDM1A sur les histones centrales et les substrats nucléosomaux, et joue un rôle clé dans la déméthylation du résidu Lys-4 de l'histone H3. De plus, le RCOR1 est un constituant du complexe RCOR/GFI/KDM1A/HDAC qui inhibe un certain nombre de gènes impliqués dans le développement de cellules des différentes lignées sanguines et qui régule la différenciation hématopoïétique. Le RCOR1 est exprimé de façon ubiquitaire. On le retrouve surtout dans le noyau bien qu'il soit partiellement transloqué dans le cytoplasme en cas d'infection par le HSV-1.
Spécificité
Cet anticorps est susceptible de réagir de façon croisée avec le corépresseur RCOR3 humain en raison d'une homologie de séquence de 70 %.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au Co-Rest/RCOR1 humain.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter le corépresseur Co-Rest/RCOR1 dans des tissus stomacaux humains.
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter le corépresseur Co-Rest/RCOR1 dans des cellules COS-1 exprimant le corépresseur Co-Rest portant une étiquette Myc. (Prof J. Trimmer, Université de Californie à Davis, États-Unis.)
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Co-Rest/RCOR1, clone K72/8, et un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible le corépresseur CoRest. Il a été testé en western blotting, en immunohistochimie et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Signalisation développementale
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le corépresseur Co-Rest/RCOR1 dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Poids observé : ~65 kDa. Bien que le poids moléculaire théorique soit de 53 kDa, la protéine Co-Rest/RCOR1 a été observée sous la forme d'une bande d'environ 65 à 70 kDa dans des analyses par western blotting [You, A. et al. (2001). National Academy of Sciences. 98(4):1454-1458 ; Min, G. L. et al. (2005). Nature. 437:432-435].
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules Jurkat
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yan Xiong et al.
The Journal of clinical investigation, 130(4), 1830-1842 (2020-01-10)
Foxp3+ Tregs are key to immune homeostasis, but the contributions of various large, multiprotein complexes that regulate gene expression remain unexplored. We analyzed the role in Tregs of the evolutionarily conserved CoREST complex, consisting of a scaffolding protein, Rcor1 or
Masaki Hiramoto et al.
International journal of molecular medicine, 41(2), 717-728 (2017-12-06)
Although genome-wide association studies have shown that potassium voltage-gated channel subfamily Q member 1 (KCNQ1) is one of the genes that is most significantly associated with type 2 diabetes mellitus (T2DM), functionally annotating disease-associated single nucleotide polymorphisms (SNPs) remains a challenge. Recently, our group described
Seda Kilinc et al.
Molecular and cellular neurosciences, 74, 58-70 (2016-03-08)
Mammalian olfaction depends on the development of specialized olfactory sensory neurons (OSNs) that each express one odorant receptor (OR) protein from a large family of OR genes encoded in the genome. The lysine-specific demethylase-1 (LSD1) protein removes activating H3K4 or
Rutesh N Vyas et al.
Molecular and cellular neurosciences, 82, 1-11 (2017-04-18)
Function of the mammalian olfactory system depends on specialized olfactory sensory neurons (OSNs) that each express only one allele ("monoallelic") of one odorant receptor (OR) gene ("monogenic"). The lysine-specific demethylase-1 (LSD1) protein removes activating H3K4 or silencing H3K9 methylation marks