MABN390
Anti-Sigma IR Antibody, clone ICR-SIG1R-A
clone ICR-SIG1R-A, from rat
435,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
435,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ICR-SIG1R-A, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2c
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIGMAR1(10280)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in tumor cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sigma IR in 10 µg of colo-587 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Colo-587 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable