MABN349
Anti-Synaptotagmin-12 Antibody (SYT12), clone 1B12.1
clone 1B12.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Synaptotagmin-12, Synaptotagmin XII, SytXII, Synaptotagmin-12 (SYT12)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYT12(91683)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-12 (SYT12) in 200 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1