MABN2617
Anti-CNGA1/CNG1 Antibody, clone PMc 1D1
145,00 €
Date d'expédition estimée le07 mars 2025Détails
About This Item
145,00 €
Date d'expédition estimée le07 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies, primary antibodies
Clone
PMc 1D1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 79.6 kDa
observed mol wt ~79.6 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
bovine, mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... CNGA1(281700)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse retina tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CNGA1/CNG1 in mouse retina tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CNGA1/CNG1 in Immunohistochemistry applications (Sharif, A.S., et al. (2018). J Neurosci. 38(13):3160-3176).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CNGA1/CNG1 in Immunoprecipitation applications (Cheng, C.L., et al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt24):5725-34).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CNGA1/CNG1 in Western Blotting applications (Cook, N.J., et al. (1989). J Biol Chem. 264(1):6996-9; Cheng, C.L., et al. (2013). J Cell Sci. 126(Pt24):5725-34).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable