MABN2613
Anti-RTN/NOGO-A Antibody, clone NG1
About This Item
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NG1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 126.61 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rtn4(68585)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:200 dilution of this antibody detected RTN/NOGO-A in E14 mouse embryo frozen tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Application: A representative lot detected RTN/NOGO-A in Immunohistochemistry applications (Iketani, M., et al. (2016). Sci Rep. 6:39586; Tozaki, H., et al. (2002). Brain Res Mol Brain Res. 104(2):111-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable