MABN2593
Anti-P2RY12 Antibody, clone 10B5.3.27
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B5.3.27, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 39.44 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... P2RY12(64805)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P2RY12 in human brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected P2RY12 in U251 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected P2RY12 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable