MABN24
Anti-pan-Shank Antibody, clone N23B/49
clone N23B/49, from mouse
Synonyme(s) :
SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2, proline-rich synapse associated protein 1, cortactin SH3 domain-binding protein, Cortactin-binding protein 1, Proline-rich synapse-associated protein 1, cortact
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N23B/49, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHANK2(22941)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody detected Shank in extracts of COS-1 cells transiently transfected with Shank1, Shank2 or Shank3 plasmids. Courtesy of James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable