Principaux documents
MABN2287
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rat monoclonal, 1D1
Synonyme(s) :
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
100 μL
373,00 €
373,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1151
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
373,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1151
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-APP, clone 1D1, clone 1D1, from rat
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
La protéine amyloïde bêta A4 (UniProt : P05067 ; également connue sous le nom d'ABPP, APPI, APP, protéine amyloïde de la maladie d'Alzheimer, protéine précurseur de l'amyloïde, protéine précurseur de la bêta-amyloïde, peptide amyloïde vasculaire cérébral, CVAP, Pré-A4, protéase nexine-II, PN-II) est codée par le gène APP (également connu sous le nom de A4, AD1) (n° "Gene ID" : 351) chez l'Homme. APP subit des modifications post-traductionnelles importantes, notamment une glycosylation, une phosphorylation et une sulfatation des tyrosines, ainsi que de nombreux types de traitement protéolytique pour générer des fragments peptidiques. Dans des conditions cellulaires normales, APP est traitée par voie protéolytique par l'alpha-sécrétase ou la bêta-sécrétase pour générer et libérer des peptides APP solubles, S-APP-alpha et S-APP-bêta, et permettre la rétention des fragments C-terminaux correspondants ancrés dans la membrane, C80, C83 et C99. Le traitement ultérieur de C80 et C83 par la gamma-sécrétase conduit à des peptides P3. Dans la maladie d'Alzheimer, le traitement de C99 génère l'amyloïde-bêta 40 (Abeta40) et l'amyloïde-bêta 42 (Abeta42) qui forment des plaques amyloïdes. Les peptides bêta-amyloïdes sont des chélateurs de métaux lipophiles ayant une activité de réduction des métaux. Ils se lient aux métaux transitoires tels que le cuivre, le zinc et le fer. APP peut également être clivé par des caspases pendant l'apoptose neuronale. Le clivage au niveau de l'Asp-739 par la caspase-6, -8 ou -9 entraîne la production du peptide C31 neurotoxique et une augmentation de la production de peptides bêta-amyloïdes. En plus de son rôle évident dans la maladie d'Alzheimer, le rôle d'APP dans la formation et la réparation synaptiques est le plus étayé. Son expression augmente pendant la différenciation neuronale et après une lésion neurale. Le clone 1D1 se lie à l'extrémité N-terminale de l'APP et détecte à la fois la forme complète soluble et la forme sécrétée de la protéine humaine hAPP et peut également détecter l'expression de l'APP transgénique dans des modèles animaux d'APP transgénique.
Spécificité
Le clone 1D1 détecte spécifiquement la protéine précurseur de l'amyloïde humaine (APP) et ne présente pas de réactivité avec d'autres espèces. Il cible un épitope dans la région de l'ectodomaine de l'APP et ne réagit pas avec le peptide bêta A.
Immunogène
Région de l'ectodomaine de l'isoforme neuronale de hAPP695 humaine recombinante marquée par StrepII et exempte du domaine KPI.
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-APP, clone 1D1, n° cat. MABN2287, est un anticorps monoclonal de rat hautement spécifique qui cible la protéine amyloïde bêta A4 et a été testé pour une utilisation en ELISA, cytométrie en flux, immunocytochimie, immunohistochimie (paraffine) et western blot.
Remarque : Pour les applications en western blot, il est fortement recommandé d'utiliser des membranes de nitrocellulose, et les échantillons doivent être bouillis dans un tampon Laemmli non réducteur. Veuillez noter que le clone 1D1 reconnaît APP uniquement dans sa forme repliée quasi native.
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications d'immunoprécipitation (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des cellules HEK293T WT, mais pas dans des cellules où APP a été inactivée par knockdown (avec la permission du Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Allemagne).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution 1/250 d'un lot représentatif a permis de détecter APP dans la lignée cellulaire HEK293.
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications d'immunocytochimie (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution 1/10 d'un lot représentatif a permis de détecter APP dans des cellules HEK293T, mais pas dans des cellules ayant reçu par transduction à l'aide d'un vecteur lentiviral un ARNsh-1 ou un ARNsh-2 contre l'APP, chacun co-exprimant la protéine rapporteur GFP (avec la permission du Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Allemagne).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications d'immunohistochimie (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/50 d'un lot représentatif a permis de détecter APP dans les tissus du cortex cérébral humain et dans les tissus cérébraux humains atteints de la maladie d'Alzheimer.
Analyse par ELISA : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications ELISA (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications en western blot (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Analyse par cytométrie en flux : Un lot représentatif a permis de détecter APP dans des applications de cytométrie en flux (Hofling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules HEK293.
Analyse par western blot : 1 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter APP dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Env. 100 kDa (taille observée) ; 86,94 kDa (taille calculée). Des bandes non caractérisées peuvent être observées dans certains lysats.
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat IgG1 purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Andrew Octavian Sasmita et al.
Nature neuroscience, 27(9), 1668-1674 (2024-08-06)
Amyloid-β (Aβ) is thought to be neuronally derived in Alzheimer's disease (AD). However, transcripts of amyloid precursor protein (APP) and amyloidogenic enzymes are equally abundant in oligodendrocytes (OLs). By cell-type-specific deletion of Bace1 in a humanized knock-in AD model, APPNLGF