MABN1847
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone MEGS3-10A
clone MEGS3-10A, from mouse
Synonyme(s) :
Synapsin-1, Synapsin I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEGS3-10A, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Syn1 (20964)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: An 1:1000 dilution of the ascites prior to antibody purification detected a higher Synapsin-1 expression in brain lysate from a 60-day old (P60) mouse than from a 6-day old (P6) mouse (Courtesy of Professor Michael E. Greenberg, Harvard Medical School, Boston, MA).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable