Principaux documents
MABN1586
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SCN2A, clone 5H10.2
clone 5H10.2, from mouse
Synonyme(s) :
Sodium channel protein type 2 subunit alpha, HBSC II, Sodium channel protein brain II subunit alpha, Sodium channel protein type II subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.2
100 μG
373,00 €
373,00 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1300
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
373,00 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1300
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H10.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCN2A(6326)
Description générale
La sous-unité protéique alpha des canaux sodiques de type 2 (UniProt Q99250 ; également nommée HBSC II, sous-unité protéique alpha des canaux sodiques de type cérébral II, sous-unité protéique alpha des canaux sodiques de type II, sous-unité alpha des canaux sodiques voltage-dépendants Nav1.2) est codée par le gène SCN2A (également nommé EIEE11, BFIS3, NAC2, SCN2A1, SCN2A2) (identifiant du gène : 6326) chez l'être humain. Les canaux sodiques sont des protéines intégrales de la membrane plasmatique assurant le transport des ions Na+ à travers la membrane plasmatique. Ils sont classés comme voltage-dépendants ou ligand-dépendants selon la nature du mécanisme qui déclenche l'activation des canaux. Les canaux sodiques voltage-dépendants (VGSC) sont aussi appelés canaux voltage-sensibles ou Nav. Les canaux VGSC consistent normalement en une sous-unité alpha qui forme le pore de conduction ionique et une ou deux sous-unités bêta qui ont plusieurs fonctions, notamment la modulation de l'ouverture et de la fermeture des canaux, bien que l'expression de la sous-unité alpha seule suffise à produire un canal fonctionnel. Il existe neuf sous-unités alpha connues (Nav1.1 à Nav1.5, codées par les gènes SCN1A à SCN5A ; et Nav1.6 à Nav1.9, codées par les gènes SCN8A à SCN11A) et quatre sous-unités bêta (Navbeta1 à Navbeta4, codées par les gènes SCN1B à SCN4B). Les sous-unités bêta 1 et bêta 3 interagissent avec la sous-unité alpha de manière non covalente, tandis que les sous-unités bêta 2 et bêta 4 s'associent à la sous-unité alpha via un pont disulfure. Nav1.2 est une protéine membranaire à passages multiples qui comporte 24 régions membranaires, dont les extrémités N- et C-terminales se trouvent toutes les deux du côté cytoplasmique (a.a. 1-124 et 1777-2005).
Spécificité
Le clone 5H10.2 cible un épitope dans le domaine cytoplasmique C-terminal.
Immunogène
Fragment de domaine cytoplasmique C-terminal SCNA2 humain recombinant avec étiquette GST.
Épitope : Domaine cytoplasmique C-terminal.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-SCN2A, clone 5H10.2, a été validée en western blotting pour la détection de SCN2A.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cortical humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter SCN2A dans 10 µg de lysat de tissu cortical humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 227-275 kDa. Poids théorique (calculé) : 228,0 kDa. Le motif à larges bandes observé correspond à la détection de protéines Nav1.2 glycosylées et phosphorylées de façon différentielle. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protein interaction studies in human induced neurons indicate convergent biology underlying autism spectrum disorders.
Pintacuda, et al.
Cell genomics, 3, 100250-100250 (2023)