MABN1526
Anti-pro-Orexin Antibody, clone 3H9.3
clone 3H9.3, from mouse
Synonyme(s) :
prepro-Orexin, pro-Orexin, prepro-Hcrt, pro-Hcrt, prepro-Hypocretin, pro-Hypocretin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H9.3, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPOX(5498)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected pro-orexin in 10 µg of human thalamus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1